missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30136512
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136512 1 g
30133085 500 mg
30008584 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3211971G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 119486-01-0
Molekylformel C14 H23 N . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 241.8
Synonym N,alpha-Dipropylbenzeneethanamine Hydrochloride, (1-Phenylpentan-2-yl)(propyl)amine Hydrochloride
IUPAC-namn 1-phenyl-N-propyl-pentan-2-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CCCNC(CCC)Cc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-N-propylpentan-2-amine hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H23N.ClH/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13;/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3;1H
Formel vikt 241.1597
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.