missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenylbiguanide hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylbiguanide hydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5.ClH/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13);1H |
| Formel vikt | 213.0781 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?