missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Phenylbiguanide hydrochloride, TRC

Produktkod. 30426454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426454 100 mg
30423871 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319913100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55-57-2
Molekylformel C8H11N5 .HCl
Molekylvikt (g/mol) 213.67
Synonym Phenylbiguanide Monohydrochloride, N'-Phenylbiguanide Monohydrochloride, N-Phenylimidodicarbonimidic Diamide Monohydrochloride, N-Phenylimidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-Phenylbiguanide Monohydrochloride
IUPAC-namn 1-carbamimidoyl-3-phenylguanidine;hydrochloride
LEDER Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Phenylbiguanide hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N5.ClH/c9-7(10)13-8(11)12-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H6,9,10,11,12,13);1H
Formel vikt 213.0781
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.