missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenylbutan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylbutan-1-amine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10H,2,6,11H2,1H3 |
| Formel vikt | 149.1204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?