Läs mer
1-Phenylcyclohexanol, 97%
Produktkod. 11499896
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499896 10 g 10g
11409906 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20877.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1589-60-2 | C12H16O | 176.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1589-60-2
Molekylformel C12H16O
Molekylvikt (g/mol) 176.259
MDL-nummer MFCD00021393
InChI-nyckel DTTDXHDYTWQDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclohexanol, phenylcyclohexanol, cyclohexanol, phenyl, 1-phenylcyclohexanol-1, 1-phenyl-cyclohexanol, maybridge1_002485, 1-phenyl-cyclohexan-1-ol, acmc-209dj8
PubChem CID 15319
IUPAC-namn 1-fenylcyklohexan-1-ol
LEDER C1CCC(CC1)(C2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylcyclohexanol
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 153°C (20 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1818360
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.