Läs mer
1-Phenylcyclohexene, 96%
Produktkod. 11459017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459017 100 g 100g
11439017 5 g 5g
11449017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20602.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-98-2
Molekylformel C12H14
Molekylvikt (g/mol) 158.244
MDL-nummer MFCD00001542
InChI-nyckel WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC-namn cyklohexen-1-ylbensen
LEDER C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylcyclohexene
Smältpunkt -11°C
Densitet 0.992
Kokpunkt 250°C to 252°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 100 g
Beilstein 1905772
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.