Läs mer
1-Fenylcyklopentankarboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11437186
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437186 5 g 5g
11447186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25504.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-55-4
Molekylformel C12H14O2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00001372
InChI-nyckel RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 66167
IUPAC-namn 1-fenylcyklopentan-1-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Smältpunkt 158 °C till 161 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 1638653
Formel vikt 190.24
Procent renhet 98%