Läs mer
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| CAS | 77-55-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-phenylcyclopentane-1-carboxylic acid |
| Visa mer |