Läs mer
1-Fenylcyklopropanmetylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527484 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10225854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10158794 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10527484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08400CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 935-42-2
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.22
MDL-nummer MFCD06213079
InChI-nyckel FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
PubChem CID 70287
IUPAC-namn (1-fenylcyklopropyl)metanamin
LEDER NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-phenylcyclopropanemethylamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 147.22
Procent renhet 97%