Läs mer
1-fenyldodekan, 97 %
Produktkod. 10491163 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10491163 50 g Glasflaska 50g
10317900 10 g Glasflaska 10g
10045823 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10491163 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151020500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-01-3
Molekylformel C18H30
Molekylvikt (g/mol) 246.43
MDL-nummer MFCD00008974
InChI-nyckel KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC-namn dodecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyldodecane
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -7 °C
Densitet 0.8500g/mL, 0.85
Kokpunkt 288 °C till 300 °C
Flampunkt 124 °C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)11CH3
Brytningsindex 1,4810 till 1,483
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar med vatten
Formel vikt 246.43
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.