Läs mer
1-Phenyldodecane-d30, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Dodecylbenzene-D30 |
| CAS | 352431-29-9 |
| Molekylformel | C18 D30 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Benzene-d5, dodecyl-d25- (9 CI), Dodecyl-d25-benzene-d5, 1-Phenyldodecane-d30, 1-Dodecylbenzene-D30, Dodecylbenzene-d30 |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17 H,2-10,12,15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11 D,12D2,13 D,14 D,15D2,16 D,17 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.6157 |
| Formel vikt | 276.4231 g/mol |
| Visa mer |