Läs mer
1-Phenyldodecane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15881311
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881311 100 mL 100ml
15871311 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15881311 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8209900100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-01-3
Kvalitet Research
Molekylformel C6H5(CH2)11CH3
Molekylvikt (g/mol) 246.43
Specifikationer
Smältpunkt 3°C
Densitet 0.85 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 275°C to 300°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00008974
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene, 1-Phenyldodecane