Läs mer
(±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylethanol-1,2,2,2-D4 |
| CAS | 90162-44-0 |
| Molekylformel | C8 D4 H6 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenemethan-d-ol, α-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), α-(Methyl-d3)benzenemethan-d-ol (ACI), 1,2,2,2-Tetradeuterio-1-phenylethanol, 1,2,2,2-Tetradeutero-1-phenylethanol, 1-Phenylethanol-1,2,2,2-d4, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol, (±)-1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i1D3,7 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1,2,2,2-tetradeuterio-1-phenylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.1891 |
| Formel vikt | 126.0983 g/mol |
| Visa mer |