Läs mer
(±)-1-fenyletan-1-d1-ol, CDN
Produktkod. 30322263
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30322263 1 g -
30311372 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322263 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND21241G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylethanol-1-D
CAS 3101-96-0
Molekylformel C8 D H9 O
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenemethan-d-ol, α-methyl- (9 CI, ACI), Benzyl-α-d alcohol, α-methyl- (7 CI, 8 CI), α-Methylbenzenemethan-d-ol (ACI), 1-Deuterio-1-phenylethanol, 1-Phenylethanol-α-d, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol, (±)-1-Phenylethan-1-d1-ol
InChI formel InChI=1 S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9 H,1H3/i7D
LEDER [2 H]C(C)(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 1-deuterio-1-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 123.1706
Formel vikt 123,0794 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet