Läs mer
(+/-)-1-fenyletanol, 97 %
Produktkod. 11444934
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444934 500 g 500g
11451478 2500 g 2500g
11461478 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444934 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13837.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122,167 g/mol
Arthrobacter sp. kan växa med (+I-,(-)-1-fenyletanol eller den racemiska blandningen som enda kolkälla. Tillväxten är snabbast med (-)-isomeren, fördubblingstid 12 timmar. Lipaser visar god aktivitet och, i vissa fall, förbättrad enantioselektivitet när de används i rena joniska vätskor för dynamisk kinetisk upplösning av 1-fenyletanol genom transesterifiering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Arthrobacter sp. kan växa med (+I-,(-)-1-fenyletanol eller den racemiska blandningen som enda kolkälla. Tillväxten är snabbast med (-)-isomeren, fördubblingstid 12 timmar. Lipaser visar god aktivitet och, i vissa fall, förbättrad enantioselektivitet när de används i rena joniska vätskor för dynamisk kinetisk upplösning av 1-fenyletanol genom transesterifiering.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-85-1
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.167
MDL-nummer MFCD00004508
InChI-nyckel WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
IUPAC-namn 1-fenyletanol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Phenylethanol
Smältpunkt 19°C to 20°C
Densitet 1.012
Kokpunkt 203°C to 205°C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2937
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.