Läs mer
1-Phenylethyl mercaptan, 98%
Produktkod. 11481240
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481240 1 g 1g
11491240 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11481240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26345.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6263-65-6 | C8H10S | 138.228 g/mol
Föreningen används som en källa för den funktionella tiolgruppen i organisk syntes. Den introduceras genom S-alkylering för att ge alkylbensyltioetrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Föreningen används som en källa till den funktionella tiolgruppen i organisk syntes. Den introduceras genom S-alkylering för att ge alkylbensyltioetrar.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslighet i etanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6263-65-6
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00053515
InChI-nyckel QZZBJCFNHPYNKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethyl mercaptan, benzenemethanethiol, .alpha.-methyl, +/--1-phenylethylmercaptan, 1-phenylethane-1-thiol, phenylethanethiol, benzenemethanethiol, alpha-methyl, 1-phenyl ethanethiol, 1-phenyl-ethanethiol, 1-phenethyl mercaptan, 1-phenylethylmercaptan
PubChem CID 141850
IUPAC-namn 1-fenyletantiol
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)S
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Phenylethyl mercaptan
Densitet 1.021
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Solubility in ethanol.
Formel vikt 138.23
Procent renhet 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Phenylethyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenylethyl mercaptan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.