Läs mer
(+/-)-1-fenyletylamin, 98+%
Produktkod. 11417687
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417687 500 mL 500ml
11407687 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15711.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-36-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
Används för syntes och som emulgeringsmedel; används som upplösningsmedel och kiral mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används för syntes och som emulgeringsmedel; används som upplösningsmedel och kiral mellanprodukt
.
Löslighet Lösligt i
vatten vid 20 °C 4,2 g/L.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, syror och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-36-0
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00008069
InChI-nyckel RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamine
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC-namn 1-fenyletanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-1-Phenylethylamine
Densitet 0.945
Kokpunkt 69 °C till 70 °C (10 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.527
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2735
Beilstein 636127
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6026
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 4,2 g/L.
Formel vikt 121.18
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.