Läs mer
1-(Phenylethynyl)cyclohexanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11404837
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11404837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21808.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20109-09-5
Molekylformel C14H16O
Molekylvikt (g/mol) 200.281
MDL-nummer MFCD00060883
InChI-nyckel LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 593776
IUPAC-namn 1-(2-phenylethynyl)cyclohexan-1-ol
LEDER C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Smältpunkt 60°C to 62°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.28
Procent renhet 99%