Läs mer
1-Phenylisatin, 98%
Produktkod. 11367746
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367746 1 g 1g
11377746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11388.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 723-89-7 | C14H9NO2 | 223.231 g/mol
1-Phenylisatin är en reaktant för beredning av indolin-2,3-dion Schiff-baser som potentiella antimykobakteriella medel, febernedsättande medel, antiproliferativa medel, fenylacetamider som antikonvulsiva medel och selektiva Galanin GAL3-receptorantagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 1-Phenylisatin är en reaktant för beredning av indolin
-2,3-dion Schiff-baser som potentiella antimykobakteriella medel, febernedsättande medel, antiproliferativa medel, fenylacetamider som antikonvulsiva medel och selektiva Galanin GAL3-receptorantagonister.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 723-89-7
Molekylformel C14H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.231
MDL-nummer MFCD00082681
InChI-nyckel UWCPWBIMRYXUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylisatin, 1-phenylindoline-2,3-dione, 1-phenyl-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 1-phenyl, 1h-indole-2,3-dione, 1-phenyl-9ci, 1-phenyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, phenylisatin, n-phenylisatin
PubChem CID 12884
IUPAC-namn 1-fenylindol-2,3-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylisatin
Smältpunkt 139°C to 142°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 164531
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 223.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.