Läs mer
1-Fenylisokinolin, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730669 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17730669 1 g
1 options
Produktkod. 17730669 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469670010
Specifikationer
Alfa vektor PHENYLISOQUINOLINE
Kemiskt namn eller material 1-Phenylisoquinoline
CAS 3297-72-1
Smältpunkt 92°C to 98°C
Färg Brun till vit
Kokpunkt 347°C
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C15 H11 N
MDL-nummer 00093934
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 205.26
Fysisk form Kristallint pulver