Läs mer
1-(Phenylmethoxy)-3-(2-propen-1-yloxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Phenylmethoxy)-3-(2-propen-1-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 83016-75-5 |
| Molekylformel | C13H18O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-2-8-15-10-13(14)11-16-9-12-6-4-3-5-7-12/h2-7,13-14H,1,8-11H2 |
| LEDER | OC(COCC=C)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylmethoxy-3-prop-2-enoxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1256 |