Läs mer
1-(Phenylmethyl)-2-imidazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Phenylmethyl)-2-imidazolidinone |
| CAS | 2385-38-8 |
| Molekylformel | C10 H12 N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-2-imidazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c13-10-11-6-7-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,11,13) |
| LEDER | O=C1NCCN1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-benzylimidazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.22 |
| Formel vikt | 176.095 |