Learn More
1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 98%
Product Code. 10368910 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
10g
1g
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10368910 1 g Glass bottle 1g
10083310 2.5 g Glass bottle 2.5g
10750765 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10368910 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 271030010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 775-16-6 | C11H13NO | 175.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 775-16-6
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00005342
InChI-nyckel DHGMDHQNUNRMIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-3-pyrrolidinone, n-benzyl-3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinone, 1-benzyl-3-pyrrolidone, 1-benzyl-pyrrolidin-3-one, 1-benzyl pyrrolidin-3-one, 3-pyrrolidinone, 1-phenylmethyl, benzyl-3-pyrrolidinone, pubchem10007, n-benzylpyrrolid-3-one
PubChem CID 69890
IUPAC-namn 1-benzylpyrrolidin-3-one
LEDER C1CN(CC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Kokpunkt 109°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5370 to 1.54
Kvantitet 1 g
Beilstein 21, V,6, 389
Formel vikt 175.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.