Läs mer
1-(fenylmetyl)-4-piperidinamin, TRC
Produktkod. 30412371
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30412371 50 g
1 options
Produktkod. 30412371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33584050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
CAS 50541-93-0
Molekylformel C12H18N2
Kvantitet 50 g
Synonym (1-Benzylpiperidin-4-yl)amine, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-aminopiperidine, 1-Benzyl-4-piperidinamine, 1-Benzyl-4-piperidinylamine, 1-Benzylpiperidine-4-amine, 2-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-1-(phenylmethyl)piperidine, 4-Amino-1-benzylpiperidine, 4-Amino-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-aminopiperidine, N-Benzyl-4-piperidinamine
InChI formel InChI=1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
LEDER NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1
IUPAC-namn 1-benzylpiperidin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 190.28
Formel vikt 190.147