Läs mer
1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Phenylmethyl)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 134415-17-1 |
| Molekylformel | C16H16N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O/c19-16-9-8-15(14-7-4-10-17-11-14)18(16)12-13-5-2-1-3-6-13/h1-7,10-11,15H,8-9,12H2 |
| LEDER | O=C1CCC(N1Cc2ccccc2)c3cccnc3 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.1263 |