missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride, TRC

Produktkod. 30409441
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409441 100 mg
30425082 10 mg
30422109 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30409441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP994793100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 274927-61-6
Molekylformel C14H18ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 295.76
IUPAC-namn methyl (2S)-2-amino-3-(1-benzylimidazol-4-yl)propanoate;hydrochloride
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1cn(Cc2ccccc2)cn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H17N3O2.ClH/c1-19-14(18)13(15)7-12-9-17(10-16-12)8-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9-10,13H,7-8,15H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 295.1088
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.