Läs mer
1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Phenylmethyl)-L-histidine Methyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O2.ClH/c1-19-14(18)13(15)7-12-9-17(10-16-12)8-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,9-10,13H,7-8,15H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 295.1088 |
| Frakt skick | Room Temperature |