Läs mer
1-fenylnaftalen, 97 %
Produktkod. 11445057
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445057 5 g 5g
11455057 25 g 25g
11465057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21953.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-02-7
Molekylformel C16H12
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00003983
InChI-nyckel IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
PubChem CID 11795
IUPAC-namn 1-fenylnaftalen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylnaphthalene
Densitet 1.088
Kokpunkt 320°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.664
Kvantitet 5 g
Beilstein 1906885
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.