Läs mer
1-Phenylpentan-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylpentan-2-amine |
| CAS | 63951-01-9 |
| Molekylformel | C11H17N |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha-Propylbenzeneethanamine, alpha-Propylphenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11H,2,6,9,12H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylpentan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.25 |
| Formel vikt | 163.1361 |