missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Phenylpentan-2-amine, TRC

Produktkod. 30332038
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332038 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB52270850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Phenylpentan-2-amine
CAS 63951-01-9
Molekylformel C11H17N
Kvantitet 50 mg
Synonym alpha-Propylbenzeneethanamine, alpha-Propylphenethylamine
InChI formel InChI=1S/C11H17N/c1-2-6-11(12)9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8,11H,2,6,9,12H2,1H3
LEDER CCCC(N)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 1-phenylpentan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 163.25
Formel vikt 163.1361
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.