Läs mer
1-Phenylpentan-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylpentan-3-one |
| CAS | 20795-51-1 |
| Molekylformel | C11H14O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylpentan-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.22 |
| Formel vikt | 162.1045 |