Läs mer
1-Phenylperfluorooctan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylperfluorooctan-1-one |
| CAS | 41049-21-2 |
| Molekylformel | C14 H5 F15 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H5F15O/c15-8(16,7(30)6-4-2-1-3-5-6)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)29/h1-5H |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-phenyloctan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 474.165 |
| Formel vikt | 474.01 |