Läs mer
1-Phenylpiperazine, 97%
Produktkod. 10157893 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10157893 25 g Glass bottle 25g
10657102 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157893 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130820250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-54-6
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.24
MDL-nummer MFCD00005957
InChI-nyckel YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC-namn 1-phenylpiperazine
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylpiperazine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18.8°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0620g/mL, 1.062
Kokpunkt 286.0°C
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.5% max. (Aniline) (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5865 to 1.5885
Kvantitet 25 g
UN-nummer 2927
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 162.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid