Läs mer
1-Phenylpiperazine, 97%
Produktkod. 10657102 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657102 100 g Glass bottle 100g
10157893 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657102 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130821000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 92-54-6 | C10H14N2 | 162.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 92-54-6
Molekylformel C10H14N2
Molekylvikt (g/mol) 162.24
MDL-nummer MFCD00005957
InChI-nyckel YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpiperazine, n-phenylpiperazine, piperazine, 1-phenyl, 1-phenyl-piperazine, n-phenyldiethylenediamine, 1-fenylpiperazin czech, unii-j9225cbi7d, n-phenyl piperazine, 1-phenyl piperazine, ccris 4334
PubChem CID 7096
IUPAC-namn 1-phenylpiperazine
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Phenylpiperazine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18.8°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0620g/mL, 1.062
Kokpunkt 286.0°C
Flampunkt 140°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.5% max. (Aniline) (GC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5865 to 1.5885
Kvantitet 100 g
UN-nummer 2927
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 162.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid