missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Phenylpiperazine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30412314
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412314 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3360401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4004-95-9
Molekylformel C10 H14 N2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 235.15
Synonym Piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-phenyl-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 1-Phenylpiperazine dihydrochloride
IUPAC-namn 1-phenylpiperazine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenylpiperazine (hydrochloride)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;;/h1-5,11H,6-9H2;2*1H
Formel vikt 234.0691
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.