Läs mer
1-Phenylpiperazine hydrochloride, 99%
Produktkod. 11488836
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488836 25 g 25g
11498836 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16995.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2210-93-7 | C10H15ClN2 | 198.694 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2210-93-7
Molekylformel C10H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 198.694
MDL-nummer MFCD00012758
InChI-nyckel NQNZNONJZASOKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenylpiperazinium chloride, piperazine, 1-phenyl-, hydrochloride, phenylpiperazine hydrochloride, 1-phenyl piperazine hydrochloride, piperazine, 1-phenyl-, monohydrochloride, phenylpiperazine, chloride, 1-phenylpiperazine hcl, c10h14n2.hcl, 1-phenylpiperazinehydrochloride
PubChem CID 75164
IUPAC-namn 1-fenylpiperazin;hydroklorid
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylpiperazine hydrochloride
Smältpunkt 247°C to 250°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 198.7
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.