Läs mer
1-fenylpiperazinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30050665
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050665 25 mg
18031620 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050665 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1246.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-fenylpiperazinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
CAS 2210-93-7
Analyt- eller komponentnamn 1-Phenylpiperazine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H14 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Levodropropizine Imp. B (EP), 1-Phenylpiperazine Hydrochloride, Levodropropizine Imp. B (EP) as Hydrochloride, Levodropropizine Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14N2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12;/h1-5,11H,6-9H2;1H
LEDER Cl.C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-fenylpiperazin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 198.69
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 198,0924 g/mol