Läs mer
1-fenylpiperazin, TRC
Produktkod. 30411504
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30411504 2.5 g
1 options
Produktkod. 30411504 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3995932.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-phenylpiperazine
CAS 92-54-6
Molekylformel C10 H14 N2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1-Phenylpiperazine, N-Phenylpiperazine, NPP, Phenylpiperazine, Levodropropizine Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
LEDER C1CN(CCN1)c2ccccc2
IUPAC-namn 1-fenylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 162.23
Formel vikt 162.1157