missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| CAS | 111153-74-3 |
| Molekylformel | C12 H15 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Phenyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-Phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,10-11H,6-9H2 |
| LEDER | O=CC1CCN(CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-phenylpiperidine-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.254 |
| Formel vikt | 189.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?