Läs mer
1-fenylpyrrol, 99 %
Produktkod. 11382127
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382127 5 g 5g
11392127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.38 SEK
    490.65 SEK / 5g
    Save 55.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 635-90-5 | C10H9N | 143,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-90-5
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00005343
InChI-nyckel GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrrole, n-phenylpyrrole, pyrrole, 1-phenyl, 1h-pyrrole, 1-phenyl, unii-3od6n6545h, chembl84459, 1-phenylpyrrol, acmc-209ngl, 1-phenylpyrrole, 1-phenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 12480
IUPAC-namn 1-fenylpyrrol
LEDER C1=CN(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylpyrrole
Smältpunkt 57°C to 60°C
Kokpunkt 131°C (30 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 109798
Formel vikt 143.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.