Läs mer
1-Phenylpyrrolidine, 98+%
Beskrivning
1-Fenylpyrrolidin används som översvämning intestinal coccidios, översvämning Xiao NET intermediate.It kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Xiao NET intermediate. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvaras kallt 2-8 °C.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Phenylpyrrolidine |
| Kokpunkt | 133°C to 134°C (19 mmHg) |
| Brytningsindex | 1.582 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 117030 |
| Löslighetsinformation | Not miscible in water. |
| Formel vikt | 147.22 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.