missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Phenylsulfinyl)piperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Phenylsulfinyl)piperidine |
| CAS | 4972-31-0 |
| Molekylformel | C11H15NOS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-(Benzenesulfinyl)piperidine, 1-Benzenesulfinyl piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2 |
| LEDER | O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-(benzenesulfinyl)piperidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.31 |
| Formel vikt | 209.0874 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?