Läs mer
[1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10467992
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10314422 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10467992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03309DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 73282-11-8
Molekylformel C15H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 287.33
MDL-nummer MFCD03086093
InChI-nyckel LRYLVFIUTJMZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl methanol, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-methanol, 1h-indole-2-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-2-yl methanol
PubChem CID 2776227
LEDER OCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-yl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [1-(bensensulfonyl)indol-2-yl]metanol
Formel vikt 287.34
Procent renhet 97%