Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477992
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477992 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10712377 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477992 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03312DA
Kemiska identifierare
CAS 342404-46-0
Molekylformel C14H12BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 301.12
MDL-nummer MFCD03086094
InChI-nyckel HXWLCYMHOULBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-2-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-2-indolylboronic acid, 1-phenylsulfonyl indole-2-boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-2-ylboronic acid, boronic acid,b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-2-yl, 1-benzenesulfonyl indol-2-yl boronic acid, acmc-209i5v, 1-phenylsulfonylindole-2-boronic acid
PubChem CID 2776228
IUPAC-namn [1-(bensensulfonyl)indol-2-yl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-2-ylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.13