Läs mer
[1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314092
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10314092 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10732483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314092 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 89241-33-8
Molekylformel C15H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 287.333
MDL-nummer MFCD02682024
InChI-nyckel ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
IUPAC-namn [1-(bensensulfonyl)indol-3-yl]metanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 287.34
Procent renhet 97%