Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronsyra, 97 %, Kan innehålla varierande mängder anhydri, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232352
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10232352 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10242352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386794 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10232352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03112CB
Kemiska identifierare
CAS 129271-98-3
Molekylformel C14H12BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 301.12
MDL-nummer MFCD02681892
InChI-nyckel YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-3-indoleboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-ylboronic acid, 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl boronic acid, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl boronic acid, 1-phenylsulfonylindole-3-boronic acid, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-3-boronic acid, 1-phenylsulfonyl-3-indolylboronic acid, boronic acid, b-1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl, 1-benzenesulfonyl indol-3-ylboronic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl boranediol
PubChem CID 2776217
IUPAC-namn [1-(bensensulfonyl)indol-3-yl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CN(C2=CC=CC=C12)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-ylboronic acid
Namnnotering May contain varying amounts of anhydride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 301.13
Procent renhet 97%