Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10691473
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10691473 1 g 1g
10794953 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10691473 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03304DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 80360-23-2
Molekylformel C15H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 285.32
MDL-nummer MFCD03086091
InChI-nyckel NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)indol-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 285.32
Procent renhet 97%