Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10794953
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10794953 250 mg 250mg
10691473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10794953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03304CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 80360-23-2
Molekylformel C15H11NO3S
Molekylvikt (g/mol) 285.32
MDL-nummer MFCD03086091
InChI-nyckel NWVOBVXBWUGTTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl indole-2-carbaldehyde, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde, 2-formyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 2-formyl-1h-indol-1-yl phenyl sulfone, 1-phenylsulphonyl-1h-indole-2-carboxaldehyde, 1h-indole-2-carboxaldehyde,1-phenylsulfonyl, phenylsulfonyl-1h-indole-2-carbaldehyde
PubChem CID 2776223
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)indol-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 285.32
Procent renhet 97%