Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-indol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10532642
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10532642 1 g 1g
10371615 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10532642 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC03301DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 40899-93-2
Molekylformel C15H11NO4S
Molekylvikt (g/mol) 301.316
MDL-nummer MFCD03086089
InChI-nyckel QIWDUGKJAHJRAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-2-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776219
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)indol-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C3=CC=CC=C3C=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 301.32
Procent renhet 97%