Läs mer
1-(Fenylsulfonyl)-1H-pyrrol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708625
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10708625 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10708625 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB07001DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Phenylsulfonyl)-1H-pyrrole
CAS 16851-82-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9NO2S
MDL-nummer MFCD00067739
Kvantitet 1 g
Synonym 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
InChI-nyckel PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 1-(bensensulfonyl)pyrrol
Molekylvikt (g/mol) 207.25
PubChem CID 140146
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%